5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928504-1G OR928504-250MG
APOSOR928504-1GEA 117 EUR
APOSOR928504-1G APOSOR928504-250MG
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine 98%
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189517
CAS nummer: 59489-32-6