4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928520-1G OR928520-250MG
APOSOR928520-1GEA 315 EUR
APOSOR928520-1G APOSOR928520-250MG
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₅H₃ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193520
CAS nummer: 36258-82-9