N6,N6-Dimethyladenosine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928523-250MG OR928523-1G
APOSOR928523-250MGEA 95.5 EUR
APOSOR928523-250MG APOSOR928523-1G
N6,N6-Dimethyladenosine 97%
N6,N6-Dimethyladenosine
Formule: C₁₂H₁₇N₅O₄
Smeltpunt: 182…185 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00022822
CAS nummer: 2620-62-4