Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928555-1G OR928555-5G
APOSOR928555-1GEA 0 EUR
APOSOR928555-1G APOSOR928555-5G
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03778977
CAS nummer: 33545-41-4