4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928566-1G OR928566-250MG OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA 242 EUR
APOSOR928566-1G APOSOR928566-250MG APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Formule: C₉H₁₁N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437632
CAS nummer: 62108-16-1