6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928605-1G OR928605-250MG
APOSOR928605-1GEA 342 EUR
APOSOR928605-1G APOSOR928605-250MG
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime 95%
6,7-Dihydro-5h-quinolin-8-one oxime
Formule: C₉H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921531
CAS nummer: 58509-59-4