1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928612-1G OR928612-5G
APOSOR928612-1GEA 52.6 EUR
APOSOR928612-1G APOSOR928612-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15529044
CAS nummer: 171919-37-2