4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928671-1G OR928671-250MG
APOSOR928671-1GEA 312 EUR
APOSOR928671-1G APOSOR928671-250MG
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 95%
4-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189223
CAS nummer: 73038-85-4