tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928719-10G OR928719-1G OR928719-5G
APOSOR928719-10GEA 398 EUR
APOSOR928719-10G APOSOR928719-1G APOSOR928719-5G
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751875
CAS nummer: 847416-99-3