Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928737-1G OR928737-5G
APOSOR928737-1GEA 40.9 EUR
APOSOR928737-1G APOSOR928737-5G
Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Ethyl 3-bromobutyrate
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039175
CAS nummer: 7425-49-2