Butyl methanesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928832-10G OR928832-5G OR928832-25G
APOSOR928832-10GEA 83.3 EUR
APOSOR928832-10G APOSOR928832-5G APOSOR928832-25G
Butyl methanesulphonate 95%
Butyl methanesulphonate
Formule: C₅H₁₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041257
CAS nummer: 1912-32-9