3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 45.4 EUR
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Formule: C₈H₇NO
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00168868
CAS nummer: 93524-95-9