4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 1-oxide
OR928908-1G OR928908-5G
APOSOR928908-1GEA 122 EUR
APOSOR928908-1G APOSOR928908-5G
4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate 95%
4-Nitro-5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-olate
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921528
CAS nummer: 125162-98-3