(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928914-1G OR928914-5G
APOSOR928914-1GEA 220 EUR
APOSOR928914-1G APOSOR928914-5G
(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
(1-Ethylpropyl)methylamine
Formule: C₆H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09046900
CAS nummer: 52317-98-3