5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928917-100MG OR928917-1G OR928917-250MG
APOSOR928917-100MGEA 162 EUR
APOSOR928917-100MG APOSOR928917-1G APOSOR928917-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07377115
CAS nummer: 893638-41-0