4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928941-1G OR928941-250MG
APOSOR928941-1GEA 636 EUR
APOSOR928941-1G APOSOR928941-250MG
4-(2-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(2-Piperidyl)-1-butanol
Formule: C₉H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13183976
CAS nummer: 90726-50-4