(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 52.6 EUR
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Dichtheid: 1,027 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07367007
CAS nummer: 89401-28-5