Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928950-1G OR928950-250MG
APOSOR928950-1GEA 92.1 EUR
APOSOR928950-1G APOSOR928950-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027563
CAS nummer: 106012-56-0