3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928959-1G OR928959-5G
APOSOR928959-1GEA 220 EUR
APOSOR928959-1G APOSOR928959-5G
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691768
CAS nummer: 915922-34-8