1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 220 EUR
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11695056
CAS nummer: 1071359-81-3