2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928971-1G OR928971-250MG
APOSOR928971-1GEA 0 EUR
APOSOR928971-1G APOSOR928971-250MG
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03780729
CAS nummer: 90905-31-0