3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928975-25G OR928975-5G
APOSOR928975-25GEA 158 EUR
APOSOR928975-25G APOSOR928975-5G
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
3-(Propan-2-yloxy)azetidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804558
CAS nummer: 871657-49-7