3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 290 EUR
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07186317
CAS nummer: 116546-04-4