4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR928998-1G OR928998-250MG
APOSOR928998-1GEA 636 EUR
APOSOR928998-1G APOSOR928998-250MG
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
4-Bromo-2-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189721
CAS nummer: 1196155-22-2