3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929007-1G OR929007-250MG
APOSOR929007-1GEA 86.2 EUR
APOSOR929007-1G APOSOR929007-250MG
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697766
CAS nummer: 40155-47-3