1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929031-1G OR929031-250MG
APOSOR929031-1GEA 479 EUR
APOSOR929031-1G APOSOR929031-250MG
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
1-Furan-3-yl-ethylamine
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738794
CAS nummer: 252372-09-1