7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929053-1G OR929053-500MG
APOSOR929053-1GEA 114 EUR
APOSOR929053-1G APOSOR929053-500MG
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846604
CAS nummer: 1239648-57-7