tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929080-1G OR929080-250MG
APOSOR929080-1GEA 78.9 EUR
APOSOR929080-1G APOSOR929080-250MG
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Formule: C₁₂H₁₅BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975535
CAS nummer: 33155-58-7