4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929157-1G OR929157-250MG
APOSOR929157-1GEA 114 EUR
APOSOR929157-1G APOSOR929157-250MG
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran 95%
4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran
Formule: C₈H₇BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22397733
CAS nummer: 1402667-16-6