tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 141 EUR
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12148668
CAS nummer: 172317-17-8