5-Bromo-L-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929180-1G OR929180-250MG OR929180-500MG OR929180-100MG
APOSOR929180-1GEA 113 EUR
APOSOR929180-1G APOSOR929180-250MG APOSOR929180-500MG APOSOR929180-100MG
5-Bromo-L-tryptophan 97%
5-Bromo-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796707
CAS nummer: 25197-99-3