2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929197-1G OR929197-250MG
APOSOR929197-1GEA 116 EUR
APOSOR929197-1G APOSOR929197-250MG
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Formule: C₆H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044248
CAS nummer: 720666-45-5