Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929224-1G OR929224-250MG
APOSOR929224-1GEA 122 EUR
APOSOR929224-1G APOSOR929224-250MG
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Acetyl-d-alloisoleucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00136538
CAS nummer: 54831-20-8