2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929238-1G OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA 312 EUR
APOSOR929238-1G APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610679
CAS nummer: 133928-73-1