(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929262-1G OR929262-250MG
APOSOR929262-1GEA 636 EUR
APOSOR929262-1G APOSOR929262-250MG
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol 95%
(E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propen-1-ol
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384384
CAS nummer: 131610-03-2