Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929269-1G OR929269-250MG
APOSOR929269-1GEA 92.1 EUR
APOSOR929269-1G APOSOR929269-250MG
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565693
CAS nummer: 40318-15-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable