Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929284-1G OR929284-250MG
APOSOR929284-1GEA 541 EUR
APOSOR929284-1G APOSOR929284-250MG
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13249350
CAS nummer: 27171-87-5