Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929431-1G OR929431-250MG
APOSOR929431-1GEA 145 EUR
APOSOR929431-1G APOSOR929431-250MG
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036494
CAS nummer: 108128-12-7