1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929440-1G OR929440-250MG
APOSOR929440-1GEA 636 EUR
APOSOR929440-1G APOSOR929440-250MG
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381125
CAS nummer: 1427475-28-2