Methyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929469-100G OR929469-25G
APOSOR929469-100GEA 103 EUR
APOSOR929469-100G APOSOR929469-25G
Methyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 97%
Methyl 1-bromocyclopropanecarboxylate
Formule: C₅H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922645
CAS nummer: 96999-01-8