Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 151 EUR
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Formule: C₇H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09994219
CAS nummer: 112566-20-8