2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929504-10G OR929504-1G
APOSOR929504-10GEA 622 EUR
APOSOR929504-10G APOSOR929504-1G
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride 95%
2-Methyl-3H-quinazolin-4-one hydrochloride
Formule: C₉H₈N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570184
CAS nummer: 29378-39-0