4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929583-1G OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA 421 EUR
APOSOR929583-1G APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21332885
CAS nummer: 1384954-82-8