5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929595-1G OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA 570 EUR
APOSOR929595-1G APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formule: C₇H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188972
CAS nummer: 26163-06-4