cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929601-1G OR929601-250MG
APOSOR929601-1GEA 519 EUR
APOSOR929601-1G APOSOR929601-250MG
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂·2ClH
MW: 199.121 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364419
CAS nummer: 1363166-00-0