3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929645-25G OR929645-5G
APOSOR929645-25GEA 330 EUR
APOSOR929645-25G APOSOR929645-5G
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO·ClH
MW: 173.64 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381121
CAS nummer: 52225-87-3