2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-[(Methylamino)methyl]benzyl Alcohol
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 438 EUR
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09035678
CAS nummer: 57685-24-2