Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2S)-2-[[9H-fluoren-9-ylmethoxy(hydroxy)methyl]amino]-3-(4-sulphooxyphenyl)propanoate sodium salt
OR929796-1G OR929796-250MG
APOSOR929796-1GEA 478 EUR
APOSOR929796-1G APOSOR929796-250MG
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt
Formule: C₂₄H₂₂NO₈S·Na
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00077078
CAS nummer: 106864-37-3