5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR929810-1G OR929810-250MG
APOSOR929810-1GEA 837 EUR
APOSOR929810-1G APOSOR929810-250MG
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride
Formule: C₅H₇NS·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703140
CAS nummer: 24030-01-1