3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 EUR
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Formule: C₆H₈O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00059170
CAS nummer: 100-73-2